Documenti fondamentali
EURM020
Hippoglossus Hippoglossus (Atlantic Halibut) - Fish Powder
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
1 EA
CHF 122.00
CHF 122.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 122.00
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 122.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
EURM020
Altre note
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details.
Identity: DNA
Matrix Group: Fish and Seafood
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)