ES5732
ChromegaChiral™ Chiral CC4, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
About This Item
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ChromegaChiral™
Produttore/marchio commerciale
ES Industries 152351-CC4
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 2.1 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
4-chloro-3-methylphenylcarbamate to cellulose phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
1000 Å pore size
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descrizione generale
Note legali
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti