ES5695
ChromegaChiral™ Chiral CC3, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
About This Item
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ChromegaChiral™
Produttore/marchio commerciale
ES Industries 125351-CC3
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
amylose, carbamate phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
1000 Å pore size
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)