ES5467
ChromegaChiral™ Chiral CCC, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3.0 mm
About This Item
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ChromegaChiral™
Produttore/marchio commerciale
ES Industries 133351-CCC
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 3.0 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
3 chloro-4 methylphenylcarbamate and 3,5-dichlorophenylcarbamate phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
1000 Å pore size
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)