ES5356
GreenSep™ Pyridyl Amide SFC 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
Materiali
stainless steel column
Nome Commerciale
GreenSep™
Produttore/marchio commerciale
ES Industries 135291-GS-PYA
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
pyridyl amide phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
supercritical fluid (SFC)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)