Documenti fondamentali
ES5152
GreenSep Cyano SFC 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
Materiali
stainless steel column
Nome Commerciale
GreenSep
Produttore/marchio commerciale
ES Industries 155191-GS-CN
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
cyano phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Descrizione generale
GreenSep Cyano is a high surface area Cyano bonded material designed for SFC resulting in a high surface area loading.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
GreenSep is a trademark of ES Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)