Documenti fondamentali
ES5074
GreenSep 4-Ethyl Pyridine SFC 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
Materiali
stainless steel column
Nome Commerciale
GreenSep
Produttore/marchio commerciale
ES Industries 115191-GS-PYE4
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
4-ethyl pyridine phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
supercritical fluid (SFC)
Descrizione generale
GreenSep 4-Ethyl Pyridine is an alternative to and provides different selectivity to GreenSep Ethyl Pyridine (2- ethyl pyridine). The chromatogram below shows the separation of chemicals such as ibuprofen, ketoprofen and niflumic acid, without peak shape modifiers, and is a prime example of the superior peak shape performance obtainable with the GreenSep 4-Ethyl Pyridine column.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
GreenSep is a trademark of ES Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)