Documenti fondamentali
ERMBF444B
DP202216 Maize
nominal 100% GMO, ERM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
DP202216 Maize (nominal 100% GMO), ERM®, certified reference material
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please click on the below product number:
ERMBF444B
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)