Documenti fondamentali
EMB2159
Sorghum Flour (C, N, S, Isotopes)
analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Produttore/marchio commerciale
Elemental Microanalysis Limited
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Descrizione generale
IRMS Standard OAS / Isotope
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Elemental Analysis: Carbon, Nitrogen and Sulphur
Isotope Ratio: δ 13C, δ 15N, δ 34S
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)