Documenti fondamentali
D7220KRSUA
Supelco
Sulfur in Odourless Kerosene, ASTM D7220
Calibration Set A
Scegli un formato
1 KIT
CHF 638.00
CHF 638.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
CHF 638.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 638.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
Componenti
Set A
Blank, 0.0005 % (5ppm), 0.0010 % (10ppm), 0.0025 % (25ppm), 0.0050 % (50ppm). 100 mL ea.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)