Documenti fondamentali
D7039HMSUA
Sulfur in heavy mineral oil, ASTM D7039
Calibration Set A
Scegli un formato
1 KIT
CHF 615.00
CHF 615.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
CHF 615.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 615.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
Componenti
Set A
Blank, 0.0005% (5ppm), 0.005% (50ppm), 0.025% (250ppm), 0.05% (500ppm); 100 mL ea.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)