D4294KRSUB
Sulfur in Odourless Kerosene ASTM D4294
Calibration Set B
About This Item
Grado
certified reference material
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
Categorie correlate
Componenti
Set B
0.1000 % (1000ppm), 0.2500 % (2500ppm), 0.5000 % (5000ppm), 1.0000 % (10000ppm). 100 mL ea.
0.1000 % (1000ppm), 0.2500 % (2500ppm), 0.5000 % (5000ppm), 1.0000 % (10000ppm). 100 mL ea.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)