Documenti fondamentali
D2622LMPSA
Polysulfide in light mineral oil, ASTM D2622
Calibration Set A
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Componenti
Kit contains: Blank, LMPS010, LMPS020, LMPS050, LMPS060, LMPS080, LMPS100, LMPS110; 100 mL ea.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)