Documenti fondamentali
CRMUCOCLOW
Flash Point Standard
COC ASTM D 92 (85.0 °C)
Scegli un formato
3 X 80 ML
CHF 485.00
CHF 485.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 X 80 ML
CHF 485.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 485.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)