Documenti fondamentali
CRM78294
Supelco
Octadecane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)16CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.49
Beilstein:
1740138
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Densità del vapore
8.8 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 119 °C)
Nome Commerciale
TraceCERT®
Temp. autoaccensione
455 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
P. ebollizione
317 °C (lit.)
Punto di fusione
26-29 °C (lit.)
Densità
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
330.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
166 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)