Documenti fondamentali
CRM77248
Supelco
Methyl cedryl ketone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Scegli un formato
100 MG
CHF 196.00
CHF 196.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 196.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H26O
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.24
CHF 196.00
Check Cart for Availability
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
P. ebollizione
272 °C (lit.)
Densità
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CC[C@@H]2C(C)(C)[C@@H]3C[C@]12CC(C(C)=O)=C3C
InChI
1S/C17H26O/c1-10-6-7-15-16(4,5)14-9-17(10,15)8-13(11(14)2)12(3)18/h10,14-15H,6-9H2,1-5H3/t10-,14-,15-,17-/m1/s1
YBUIAJZFOGJGLJ-GWBBYGMBSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034.
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)