CRM47179
Isovaleraldehyde-DNPH solution
certified reference material, 1000 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde equivalent), ampule of 1 mL
Sinonimo/i:
Isovaleraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
1000 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde equivalent)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C11H14N4O4/c1-8(2)5-6-12-13-10-4-3-9(14(16)17)7-11(10)15(18)19/h3-4,6-8,13H,5H2,1-2H3/b12-6+
MCWYOPWJODIZJK-WUXMJOGZSA-N
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup