CRM37883
1,4-Dimethylnaphthalene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice di rifrazione
n20/D 1.613 (lit.)
P. eboll.
262-264 °C/751 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−18 °C (lit.)
Densità
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H12/c1-9-7-8-10(2)12-6-4-3-5-11(9)12/h3-8H,1-2H3
APQSQLNWAIULLK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)