Documenti fondamentali
EPA 8270 Benzidines Mix
2000 μg/mL in methanol
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
CdA
certificate of analysis is enclosed in each package.
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL (48467)
Concentrazione
2000 μg/mL in methanol
applicazioni
environmental
Analita
Descrizione
    Benzidine
    3,3′-Dichlorobenzidine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)