Documenti fondamentali
2-Methylisoborneol solution
analytical standard
Sinonimo/i:
(1R-exo)-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Confezionamento
ampule of 1 × 1 mL (47523-U)
ampule of 5 × 2 mL (4M7523-U)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
applicazioni
environmental
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@](C)(O)C2
InChI
1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m1/s1
LFYXNXGVLGKVCJ-FBIMIBRVSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)