Documenti fondamentali
96892
Supelco
1,4-butandiolo diglicidil etere
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.25
Beilstein:
115238
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
~10 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97.0% (GC)
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. ebollizione
266 °C (lit.)
Densità
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C(CCOCC1CO1)COCC2CO2
InChI
1S/C10H18O4/c1(3-11-5-9-7-13-9)2-4-12-6-10-8-14-10/h9-10H,1-8H2
SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)