Documenti fondamentali
96355
Supelco
4,4′-Methylenebis(cyclohexylamine)
analytical standard
Sinonimo/i:
4,4′-Diaminodicyclohexylmethane
About This Item
Formula condensata:
CH2(C6H10NH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.36
Beilstein:
2079179
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 38 °C)
Saggio
≥94.0% mixed isomers basis (GC)
tecniche
HPLC: suitable
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
NC1CCC(CC1)CC2CCC(N)CC2
InChI
1S/C13H26N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h10-13H,1-9,14-15H2
DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
318.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
159 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)