Documenti fondamentali
91225
Supelco
1,3-Butanediol dimethacrylate
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2CH(CH3)O2CC(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Saggio
≥94.0% (GC)
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
contiene
100-300 ppm MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.450-1.454
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
290 °C (lit.)
Densità
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(CCOC(=O)C(C)=C)OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H18O4/c1-8(2)11(13)15-7-6-10(5)16-12(14)9(3)4/h10H,1,3,6-7H2,2,4-5H3
VDYWHVQKENANGY-UHFFFAOYSA-N
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)