91011
N-Phenyl-p-phenylenediamine
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Aminodiphenylamine, Variamine Blue RT Base
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
68-72 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)