Documenti fondamentali
90864
Supelco
Sodium stearate
analytical standard
Sinonimo/i:
Octadecanoic acid sodium salt, Stearic acid sodium salt
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)16COONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.46
Beilstein:
3576813
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)