90557
4,4′-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol)
analytical standard
Sinonimo/i:
5-tert-Butyl-4-hydroxy-2-methylphenyl sulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
158-162 °C
163-165 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(O)c(cc1Sc2cc(c(O)cc2C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H30O2S/c1-13-9-17(23)15(21(3,4)5)11-19(13)25-20-12-16(22(6,7)8)18(24)10-14(20)2/h9-12,23-24H,1-8H3
HXIQYSLFEXIOAV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)