Documenti fondamentali
90146
Supelco
2-tert-Butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H18ClN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Saggio
≥97.5% (HPLC)
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
144-147 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)-n2nc3ccc(Cl)cc3n2
InChI
1S/C17H18ClN3O/c1-10-7-12(17(2,3)4)16(22)15(8-10)21-19-13-6-5-11(18)9-14(13)20-21/h5-9,22H,1-4H3
OCWYEMOEOGEQAN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)