845126
TOYOPEARL® Butyl-650S MiniChrom Column
phase C4 (butyl), 35 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
Sinonimo/i:
MiniChrom
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PEEK
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Classi chimiche degli analiti
proteins
Confezionamento
bottle of 5 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 45126
Parametri
3 bar max. pressure (resin)
30 bar max. pressure (column)
tecniche
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 8 mm
Volume del letto
5 mL
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
C4 (butyl) phase
Dimensione particelle
35 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH di lavoro
1-13
Capacità
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Descrizione generale
- Direct connection to common laboratory LC Systems
- Easy parameter screening and method optimization
- Fast small scale purification
- Reliable and reproducible results
Compatibilità
Specifiche
Stato fisico
Note legali
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti