845102
TOYOPEARL GigaCap® S-650S MiniChrom Column
phase sulphonyl, 35 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
Sinonimo/i:
MiniChrom
About This Item
Materiali
PEEK
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Caratteristiche
counter ion Na+
Analiti specifici
IgG
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 45102
Parametri
3 bar max. pressure (resin)
30 bar max. pressure (column)
tecniche
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 8 mm
Volume del letto
5 mL
Matrice
polymeric particle platform
Gruppo funzionale matrice
sulphonyl phase
Dimensione particelle
35 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH di lavoro
3-13
Capacità
156 g/L±20 adsorption capacity (hIgG)
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
- Direct connection to common laboratory LC Systems
- Easy parameter screening and method optimization
- Fast small scale purification
- Reliable and reproducible results
Specifiche
Stato fisico
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)