843278
TSKgel® HICPAK PW Bulk Media Sampler
phase various, Ether-5PW, Phenyl-5PW, bottle of 2 × 25 mL, 20 μm particle size
About This Item
Nome Commerciale
TSKgel®
Stato
slurry
Confezionamento
bottle of 2 × 25 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 43278
Parametri
20 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Dimensione particelle
20 μm
pH di lavoro
1-13
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Descrizione generale
Specifiche
Stato fisico
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
103.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)