842176
TSKgel® Super-Octyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, C8 (octyl) phase,
About This Item
product name
TSKgel® Super-Octyl Guard Cartridge, phase C8 (octyl), L × I.D. 1 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 42176
Grado di funzionalizzazione
5% Carbon, multilayer, endcapped
Parametri
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 2 mm
Area superficiale
100 m2/g
Matrice
spherical silica
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase,
Dimensione particelle
2.3 μm
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
_x000D_
Note legali
Accessorio
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)