822866
TOYOPEARL GigaCap® DEAE-650M Bulk Media
bottle of 250 mL, phase DEAE (diethylaminoethyl), 75 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL GigaCap® DEAE-650M Bulk Media
About This Item
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Caratteristiche
counter ion Cl-
Confezionamento
bottle of 250 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 22866
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Dimensione particelle
75 μm
pH di lavoro
2-13
Capacità
>156 g/L adsorption capacity (BSA)
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
Specifiche
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti