822794
TSKgel® SuperMP(PW)-M (8 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, hydroxylated methacrylate phase
About This Item
Prodotti consigliati
product name
TSKgel® SuperMP(PW)-M Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 8 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 22794
Parametri
≤0.5 M salt concentration
≤20% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
10-80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylate phase
Dimensione particelle
8 μm
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Stato fisico
Note legali
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)