821976
TSKgel® SP-3PW (30) Bulk Media
bottle of 25 mL, phase sulfonic acid, 30 μm particle size
About This Item
Nome Commerciale
TSKgel®
Forma fisica
slurry
Caratteristiche
counter ion Na+
Confezionamento
bottle of 25 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 21976
Parametri
20 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid phase
Dimensione particelle
30 μm
pH di lavoro
2-13
Capacità
≥65 g/L adsorption capacity (insulin)
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Specifiche
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
103.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)