Documenti fondamentali
821972
TSKgel® NH2-100 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, amino phase,amine phase
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
TSKgel® NH2-100 Guard Cartridge, phase amine, L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 3 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L8
Nome Commerciale
TSKgel®
Confezionamento
pkg of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 21972
Parametri
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1.5 cm × 3.2 mm
Area superficiale
450 m2/g
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
amine phase
amino phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
anion exchange
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Descrizione generale
Guard Cartridge for 4.6mmID NH2-100 columns, 3μm, 3pk
Stato fisico
Shipped in 85% acetonitrile - 15% water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)