821816
TSKgel® SuperMPHZ-N (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
Nome del prodotto
TSKgel® SuperMPHZ-N Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 21816
Parametri
0.4 mL/min flow rate
60 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 4.6 mm
Matrice
polystyrene-divinylbenzene
Gruppo funzionale matrice
polystyrene-divinylbenzene phase
Dimensione particelle
3 μm
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)