Documenti fondamentali
82033-U
Hamilton® PRP-1 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Hamilton PRP-1 HPLC Guard Cartridge, Kit, 10 μm particle size, L × I.D. 20 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L21
Confezionamento
pkg of 1 kit
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
20 mm × 2.1 mm
Matrice
polymeric particle platform
polymeric
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
1-14
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Kit includes 1 holder and 2 cartridges
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)