Documenti fondamentali
819805
TOYOPEARL® Ether-650M Bulk Media
bottle of 25 mL, phase ether, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® Ether-650 HIC Bulk Media
About This Item
Codice UNSPSC:
41106500
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
slurry
Confezionamento
bottle of 25 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 19805
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
ether phase
Dimensione particelle
65 μm
pH di lavoro
1-13
Capacità
20 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Descrizione generale
Toyopearl Ether-650 resin has the highest hydrophilicity of the HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. It is useful for very hydrophobic molecules such as membrane proteins. It is typically used in intermediate purification and polishing steps. For high performance separations, the use of TSKgel Ether-5PW resin is suggested. Both products have the same selectivity.
Specifiche
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)