Documenti fondamentali
819314
TSKgel® SuperHZ (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Size Exclusion (H-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
TSKgel® SuperHZ Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L21
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh SuperHZ-L, 19314
Parametri
0.4 mL/min flow rate
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
polystyrene-divinylbenzene phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
mixed
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Guard Column for 4.6mmID TSKgel SuperHZ1000-4000 and HZM-N & -M columns, 3μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Stato fisico
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)