818388
TSKgel® SuperQ-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, ammonium ion, quaternary phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Anion Exchange HPLC Guardgel Kit
About This Item
Nome del prodotto
TSKgel® SuperQ-5PW Guardgel Kit, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
Materiali
PEEK
agenzia
suitable for USP L23
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion Cl-
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 18388
Parametri
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
≤45 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2.5 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
ammonium ion, quaternary phase
Dimensione particelle
20 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
- 5 mL Guardgel packing material
- Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
- Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16" exit
- 2 Replacement frits
- Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.01" ID
- Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16" tubing, 2 each
- All hardware is 316 stainless steel
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)