818342
TSKgel® Alpha-5000 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Alpha Columns
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® Alpha-5000 HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 18342
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
1 mL/min flow rate
30 bar max. pressure
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylate phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)