Documenti fondamentali
817503
TSKgel® Octadecyl-2PW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 6 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
TSKgel® Octadecyl-2PW Guard Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh Octadecyl-2PW, 17503
Grado di funzionalizzazione
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parametri
0-100% organic solvent
4-50 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
125 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Guard Column for 6 mmID TSKgel Octadecyl-2PW columns. TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Stato fisico
Shipped in 55% acetonitrile - 45% water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)