816104
Endfitting w/ Fixed 10 μm Pyrex® Frit for 5 mm ID Glass TSKgel® Columns
Pyrex frit, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
Pyrex frit
fitting (fluorocarbon)
Nome Commerciale
TSKgel®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 16104
tecniche
LPLC: suitable
Dimensione pori
10 μm
Compatibilità
Tosoh 5 mm ID TSKgel Glass Columns
Categorie correlate
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)