Documenti fondamentali
814472
TOYOPEARL® AF-Tresyl-650M Bulk Media
bottle of 100 g, phase tresyl-activated, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® AF-Tresyl-650M Bulk Media
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
dry, free flowing powder
Confezionamento
bottle of 100 g
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 14472
Grado di funzionalizzazione
80 μmol/g dry resin ligand density
Parametri
3 bar max. pressure
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
tresyl-activated phase
Dimensione particelle
65 μm
Tecnica di separazione
affinity
Descrizione generale
Toyopearl AF-Tresyl-650 resin is an activated resin which readily binds to amine and thiol groups. The resin is provided dry for introduction into a buffered solution containing protein or other ligand in neutral to slightly alkaline (pH 7-8) conditions.
Stato fisico
Shipped in dry, free flowing powder.
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)