Documenti fondamentali
80040
Supelco
Fenpiclonil
reference material
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H6Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.08
Beilstein:
5433281
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
reference material
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1cccc(c1Cl)-c2c[nH]cc2C#N
InChI
1S/C11H6Cl2N2/c12-10-3-1-2-8(11(10)13)9-6-15-5-7(9)4-14/h1-3,5-6,15H
FKLFBQCQQYDUAM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)