796-0621
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: Petrocol DH, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm (24160-U)
oven: 60 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 ºC
carrier gas: helium, 19-21 cm/sec
injection: 0.1 μL, 100:1 split
applicazioni
petroleum
Risultati analitici
Note legali
Analita
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)