Documenti fondamentali
794-0412
HPLC Analysis of Hemoglobin HbA1C on Mono S® HR5/5
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Mono S HR5/5, 5 cm x 5 mm I.D., 10 μm (54808)
mobile phase: [A] 0.01M malonate-sodium hydroxide, pH 5.7; [B] 0.3M lithium chloride in mobile phase A
flow rate: 2.0 mL/min
detector: VIS, 405 nm
injection: 50 μL hemolysate, dilued 1:5
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Mono S is a registered trademark of Cytiva
Analita
Descrizione
    Hemoglobin human
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)