Documenti fondamentali
794-0411
HPLC Analysis of White-Faced Hornet Venom on Mono S® HR5/5
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Mono S HR5/5, 10 μm particles (54808)
mobile phase: [A] 50 mM BICINE, pH 8.4; [B] A + 0.35 M sodium chloride
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 7 mg venom in mobile phase A
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
forensics and toxicology
life science and biopharma
Note legali
Mono S is a registered trademark of Cytiva
Analita
Descrizione
    Phospholipase-A
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)