73317
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexan-1-ol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tecniche
LC/MS: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.314 (lit.)
P. eboll.
140-143 °C (lit.)
Densità
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F9O/c7-3(8,1-2-16)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h16H,1-2H2
JCMNMOBHVPONLD-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73.3 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)