Documenti fondamentali
72646
Supelco
4-Allyloxy-2-hydroxybenzophenone
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH2OC6H3(OH)COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
67-70 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1cc(OCC=C)ccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-2-10-19-13-8-9-14(15(17)11-13)16(18)12-6-4-3-5-7-12/h2-9,11,17H,1,10H2
GVZIBGFELWPEOC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)